6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-3-carboxy-1-azanaphthalene, 6-Bromo-3-carboxyquinoline
OR3615-1G
APOSOR3615-1GEA 128 CHF
APOSOR3615-1G
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,064 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437553
CAS-Nummer: 798545-30-9