5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
OR361230-5G
APOSOR361230-5GEA 31.4 CHF
APOSOR361230-5G
5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester 95%
5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222,045 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16295105
CAS-Nummer: 273731-82-1