3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361133-1G
OR361133-25G
OR361133-5G
APOSOR361133-1GEA
83.6
CHF
APOSOR361133-1G
APOSOR361133-25G
APOSOR361133-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₉BO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368233 CAS-Nummer: 1025707-93-0 |