2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR361130-1G OR361130-5G
APOSOR361130-1GEA 543 CHF
APOSOR361130-1G APOSOR361130-5G
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester 98%
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₇BO₃
MW: 196,051 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11656065
CAS-Nummer: 1046812-02-5