3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid pinacol ester, 3-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
OR361035-1G
APOSOR361035-1GEA
97.5
CHF
APOSOR361035-1G
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₂ MW: 243,109 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18383798 CAS-Nummer: 1220219-59-9 |