4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR361033-250MG
OR361033-100MG
APOSOR361033-250MGEA
201
CHF
APOSOR361033-250MG
APOSOR361033-100MG
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18394419 CAS-Nummer: 856255-58-8 |