3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR361032-1G
OR361032-5G
APOSOR361032-1GEA
262
CHF
APOSOR361032-1G
APOSOR361032-5G
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₂ MW: 160,966 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18394417 CAS-Nummer: 313546-19-9 |