2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Chloro-6-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR360974-1G OR360974-5G
APOSOR360974-1GEA 488 CHF
APOSOR360974-1G APOSOR360974-5G
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₂
MW: 171,389 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13188704
CAS-Nummer: 1320397-15-6