4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chloro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
OR360972-5G
APOSOR360972-5GEA 66.2 CHF
APOSOR360972-5G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BClO₂
MW: 252,545 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18729895
CAS-Nummer: 1030832-75-7