2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3609-1G
OR3609-5G
APOSOR3609-1GEA
262
CHF
APOSOR3609-1G
APOSOR3609-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbohydrazide
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbohydrazide
Formel:
C₇H₆N₄O₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00276976 CAS-Nummer: 175203-93-7 |