3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360867-1G OR360867-250MG
APOSOR360867-1GEA 1420 CHF
APOSOR360867-1G APOSOR360867-250MG
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BClO₄
MW: 200,384 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18783132
CAS-Nummer: 1314264-58-8