2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-(Chlorocarbonyl)-2,1,3-benzoxadiazole, Benzofurazan-5-carbonyl chloride, 5-(Chloroformyl)-2,1,3-benzoxadiazole
OR3608-1G OR3608-250MG OR3608-5G
APOSOR3608-1GEA 149 CHF
APOSOR3608-1G APOSOR3608-250MG APOSOR3608-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,564 g/mol
Melting Pt: 53…58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276978
CAS-Nummer: 126147-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III