Boric acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR360754-5G OR360754-1G
APOSOR360754-5GEA 396 CHF
APOSOR360754-5G APOSOR360754-1G
Boric acid, pinacol ester 97%
Boric acid, pinacol ester
Formel: C₆H₁₃BO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143603
CAS-Nummer: 25240-59-9