(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR360584-100MG
OR360584-1G
OR360584-250MG
APOSOR360584-100MGEA
305
CHF
APOSOR360584-100MG
APOSOR360584-1G
APOSOR360584-250MG
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Formel:
C₁₁H₁₇BN₂O₄ MW: 252.075 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD05664023 CAS-Nummer: 433969-29-0 |