2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR360309-100MG
OR360309-1G
OR360309-250MG
APOSOR360309-100MGEA
26.2
CHF
APOSOR360309-100MG
APOSOR360309-1G
APOSOR360309-250MG
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Formel:
C₆H₆BClO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18393225 CAS-Nummer: 958646-70-3 |