(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Cyano-2-methylphenylboronic acid
OR360278-1G OR360278-5G
APOSOR360278-1GEA 68 CHF
APOSOR360278-1G APOSOR360278-5G
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid 97%
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
MW: 160,966 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17015778
CAS-Nummer: 867333-43-5