6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(6-Methoxypyridin-2-yl)boronic acid
OR360243-250MG
OR360243-1G
APOSOR360243-250MGEA
131
CHF
APOSOR360243-250MG
APOSOR360243-1G
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₃ MW: 152.944 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD03093332 CAS-Nummer: 372963-51-4 |