4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyridine
OR360137-10G
OR360137-1G
OR360137-5G
APOSOR360137-10GEA
340
CHF
APOSOR360137-10G
APOSOR360137-1G
APOSOR360137-5G
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₇H₂₀BNO₂ MW: 281,157 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11973624 CAS-Nummer: 908350-80-1 |