1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR360093-1G
OR360093-250MG
APOSOR360093-1GEA
1250
CHF
APOSOR360093-1G
APOSOR360093-250MG
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid 95%
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid
Formel:
C₆H₆BN₃O₂ MW: 162,942 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD10697877 CAS-Nummer: 183282-45-3 |