3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(o-Tolyl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)toluene
OR36-250MG
OR36-1G
APOSOR36-250MGEA
78.4
CHF
APOSOR36-250MG
APOSOR36-1G
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Melting Pt: 46…48 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094644 CAS-Nummer: 59843-49-1 |