2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Carboxy-4-(methylsulphonyl)anisole, 5-(Methylsulphonyl)-o-anisic acid, 3-Carboxy-4-methoxyphenyl methyl sulphone
OR3569-25G OR3569-5G OR3569-100G
APOSOR3569-25GEA 57.5 CHF
APOSOR3569-25G APOSOR3569-5G APOSOR3569-100G
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₅S
MW: 230,238 g/mol
Melting Pt: 190…193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01317544
CAS-Nummer: 50390-76-6