4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350490-1G
OR350490-250MG
APOSOR350490-1GEA
279
CHF
APOSOR350490-1G
APOSOR350490-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆N₂O MW: 170,167 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08063203 CAS-Nummer: 219763-82-3 |