4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR350182-25G OR350182-5G
APOSOR350182-25GEA 983 CHF
APOSOR350182-25G APOSOR350182-5G
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179,966 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11856026
CAS-Nummer: 1028479-47-1