Ethyl 2-(4-chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350175-1G OR350175-250MG
APOSOR350175-1GEA 44.7 CHF
APOSOR350175-1G APOSOR350175-250MG
Ethyl 2-(4-chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(4-chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)acetate
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11977460
CAS-Nummer: 61727-34-2