1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR350057-1G
OR350057-250MG
APOSOR350057-1GEA
198
CHF
APOSOR350057-1G
APOSOR350057-250MG
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Formel:
C₉H₅NS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664404 CAS-Nummer: 2060-63-1 |