4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-bromobenzo[d]thiazole
OR350027-5G OR350027-10G
APOSOR350027-5GEA 90.5 CHF
APOSOR350027-5G APOSOR350027-10G
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Formel: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,097 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04971840
CAS-Nummer: 20358-02-5