(3-Methoxy-phenoxy)acetonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346665-1G OR346665-5G
APOSOR346665-1GEA 87.6 CHF
APOSOR346665-1G APOSOR346665-5G
(3-Methoxy-phenoxy)acetonitrile 95+%
(3-Methoxy-phenoxy)acetonitrile
Formel: C₉H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861402
CAS-Nummer: 50635-23-9