5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346645-100MG OR346645-1G
APOSOR346645-100MGEA 291 CHF
APOSOR346645-100MG APOSOR346645-1G
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207,613 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08898701
CAS-Nummer: 403657-26-1