1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346540-500MG
APOSOR346540-500MGEA 504 CHF
APOSOR346540-500MG
1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one 95+%
1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01960843
CAS-Nummer: 60737-65-7