1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(p-Tolyl)-1H-pyrazole
OR346533-1G
OR346533-5G
APOSOR346533-1GEA
216
CHF
APOSOR346533-1G
APOSOR346533-5G
1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
1-p-Tolyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00748760 CAS-Nummer: 20518-17-6 |