2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346531-1G OR346531-250MG
APOSOR346531-1GEA 748 CHF
APOSOR346531-1G APOSOR346531-250MG
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆INO
MW: 283,065 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18448256
CAS-Nummer: 80231-40-9