6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346514-1G
APOSOR346514-1GEA
382
CHF
APOSOR346514-1G
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₆ClNO₂S MW: 191,635 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11868981 CAS-Nummer: 478264-00-5 |