2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346499-1G OR346499-5G
APOSOR346499-1GEA 382 CHF
APOSOR346499-1G APOSOR346499-5G
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,543 g/mol
Melting Pt: 72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08445068
CAS-Nummer: 89794-06-9
UN: 3265
ADR: 8,III