4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346491-250MG
APOSOR346491-250MGEA 703 CHF
APOSOR346491-250MG
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₅H₄BrNOS
MW: 206,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27937097
CAS-Nummer: 89283-96-5