2-Chloro-3-phenylpropionitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346453-1G OR346453-5G
APOSOR346453-1GEA 261 CHF
APOSOR346453-1G APOSOR346453-5G
2-Chloro-3-phenylpropionitrile 95+%
2-Chloro-3-phenylpropionitrile
Formel: C₉H₈ClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00995426
CAS-Nummer: 17849-62-6