Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Benzofuran-3-carbaldehyde
OR346443-1G
OR346443-5G
APOSOR346443-1GEA
68
CHF
APOSOR346443-1G
APOSOR346443-5G
Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Benzofuran-3-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₆O₂ MW: 146,143 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412541 CAS-Nummer: 4687-25-6 |