2-(3-Methoxyphenyl)pyridine-3-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346436-1G
APOSOR346436-1GEA
0
CHF
APOSOR346436-1G
2-(3-Methoxyphenyl)pyridine-3-carboxaldehyde 95+%
2-(3-Methoxyphenyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ MW: 213,232 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19981446 CAS-Nummer: 958219-62-0 |