4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346430-1G
OR346430-5G
APOSOR346430-1GEA
261
CHF
APOSOR346430-1G
APOSOR346430-5G
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95+%
4-(2,2,2-Trichloroacetyl)-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₃Cl₃N₂O MW: 237,471 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19981427 CAS-Nummer: 66832-07-3 |