2-(2-Bromophenyl)-thiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346426-1G
OR346426-5G
APOSOR346426-1GEA
291
CHF
APOSOR346426-1G
APOSOR346426-5G
2-(2-Bromophenyl)-thiazole 95+%
2-(2-Bromophenyl)-thiazole
Formel:
C₉H₆BrNS MW: 240,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19381944 CAS-Nummer: 30216-46-7 |