2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346420-1G OR346420-500MG OR346420-5G
APOSOR346420-1GEA 382 CHF
APOSOR346420-1G APOSOR346420-500MG APOSOR346420-5G
2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formel: C₁₃H₁₃N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08691116
CAS-Nummer: 54329-29-2