2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346412-1G OR346412-500MG
APOSOR346412-1GEA 382 CHF
APOSOR346412-1G APOSOR346412-500MG
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde 95+%
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₂
MW: 169,565 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12131128
CAS-Nummer: 129216-07-5