2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346410-1G
OR346410-500MG
APOSOR346410-1GEA
382
CHF
APOSOR346410-1G
APOSOR346410-500MG
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile
Formel:
C₇H₂Cl₂N₂O MW: 201.01 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12131124 CAS-Nummer: 176433-56-0 |