1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346398-1G OR346398-500MG
APOSOR346398-1GEA 460 CHF
APOSOR346398-1G APOSOR346398-500MG
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₇BrN₂O
MW: 251,079 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426979
CAS-Nummer: 294877-41-1