3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR346366-1G
OR346366-5G
APOSOR346366-1GEA
0
CHF
APOSOR346366-1G
APOSOR346366-5G
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ MW: 192,214 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24386152 CAS-Nummer: 1423915-00-7 |