5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 5-sulphamoylfuran-3-carboxylate, Ethyl 5-sulphamoyl-3-furoate
OR346356-1G OR346356-250MG
APOSOR346356-1GEA 254 CHF
APOSOR346356-1G APOSOR346356-250MG
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₉NO₅S
MW: 219.215 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24386139
CAS-Nummer: 256373-94-1