5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR346347-1G
OR346347-5G
APOSOR346347-1GEA
443
CHF
APOSOR346347-1G
APOSOR346347-5G
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₇H₇ClO₅S MW: 238.645 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11109333 CAS-Nummer: 256373-91-8 UN: 3265 ADR: 8 III |