4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
OR346329-1G OR346329-5G
APOSOR346329-1GEA 87 CHF
APOSOR346329-1G APOSOR346329-5G
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.163 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137433
CAS-Nummer: 3235-04-9