N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR346319-1G
OR346319-500MG
APOSOR346319-1GEA
0
CHF
APOSOR346319-1G
APOSOR346319-500MG
N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
N-[3-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-phenyl]-acetamide
Formel:
C₁₂H₁₂N₂OS MW: 232.301 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22573497 CAS-Nummer: 1401521-98-9 |