4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346316-1G
OR346316-500MG
APOSOR346316-1GEA
0
CHF
APOSOR346316-1G
APOSOR346316-500MG
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂S MW: 219,26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18374046 CAS-Nummer: 1261236-29-6 |