4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346312-500MG OR346312-1G
APOSOR346312-500MGEA 0 CHF
APOSOR346312-500MG APOSOR346312-1G
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19302667
CAS-Nummer: 89284-01-5